6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 234 EUR
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Formula: C₈H₁₂N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466456
Núm. CAS: 66698-66-6