4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Pto. de fusión: 99…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052883
Núm. CAS: 28466-21-9