(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, (S)-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol, (S)-3-Hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR8104-1G OR8104-5G OR8104-25G
APOSOR8104-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8104-1G APOSOR8104-5G APOSOR8104-25G
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631316
Núm. CAS: 18881-17-9