5-Iodo-2-furaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodofurfural
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 758 EUR
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehído 95%
5-Iodo-2-furaldehído
Formula: C₅H₃IO₂
Pto. de fusión: 126…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159503
Núm. CAS: 2689-65-8