2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8108-1G OR8108-5G
APOSOR8108-1GEA 264 EUR
APOSOR8108-1G APOSOR8108-5G
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile 97%
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
Formula: C₁₃H₁₇N
Pto. Ebullición: 124 °C/0,8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180706
Núm. CAS: 58609-73-7
EINECS: 261-365-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III