2-Isobutiltiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8109-100G OR8109-25G OR8109-5G
APOSOR8109-100GEA 452 EUR
APOSOR8109-100G APOSOR8109-25G APOSOR8109-5G
2-Isobutiltiazol 98%
2-Isobutiltiazol
Formula: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Pto. Ebullición: 175 °C/760mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005334
Núm. CAS: 18640-74-9