1-(4-Aminofenil)-4-metilpiperazina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminofenil)-4-metilpiperazina 99%
1-(4-Aminofenil)-4-metilpiperazina
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172703
Núm. CAS: 16153-81-4
UN: 3263
ADR: 8,III