Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8116-1G OR8116-500MG
APOSOR8116-1GEA 306 EUR
APOSOR8116-1G APOSOR8116-500MG
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate 97%
Methyl-4-amino-2,2'-bithiophene-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S₂
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566302
Núm. CAS: 169759-79-9