Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 145 EUR
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Formula: C₈H₉ClO₅S
MW: 252,67 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180739
Núm. CAS: 306936-34-5
UN: 1759
ADR: 8,III