6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8122-1G
OR8122-250MG
OR8122-5G
APOSOR8122-1GEA
31.9
EUR
APOSOR8122-1G
APOSOR8122-250MG
APOSOR8122-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,0200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261434 Núm. CAS: 865156-68-9 |