3,6-Dichloropicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR8123-100G OR8123-25G OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA 58 EUR
APOSOR8123-100G APOSOR8123-25G APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078655
Núm. CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4