5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR8125-1G
OR8125-250MG
APOSOR8125-1GEA
109
EUR
APOSOR8125-1G
APOSOR8125-250MG
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methyl-3-furoic acid
Formula:
C₈H₁₁NO₅S Pto. de fusión: 169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02180761 Núm. CAS: 306936-39-0 UN: 3261 ADR: 8,II |