3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(5-Methylfur-2-yl)aniline
OR8126-1G OR8126-250MG
APOSOR8126-1GEA 232 EUR
APOSOR8126-1G APOSOR8126-250MG
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine 97%
3-(5-Methylfuran-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,22 g/mol
Pto. de fusión: 61…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01126401
Núm. CAS: 306935-67-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III