1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 145 EUR
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Formula: C₄H₇N₃O₂S
Pto. de fusión: 222…224 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02091382
Núm. CAS: 111124-90-4