4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-Piperazinyl)indole
OR8146-1G OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA 340 EUR
APOSOR8146-1G APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Formula: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,27 g/mol
Pto. de fusión: 198…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831776
Núm. CAS: 84807-09-0