2-Propylthiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8147-25G OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA 332 EUR
APOSOR8147-25G APOSOR8147-5G
2-Propylthiazole 97%
2-Propylthiazole
Formula: C₆H₉NS
Pto. Ebullición: 62 °C/15mmHg
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053154
Núm. CAS: 17626-75-4