1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
OR8150-1G
APOSOR8150-1GEA 43.5 EUR
APOSOR8150-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonylchloride
Formula: C₆H₉ClN₂O₂S
MW: 208,6700 g/mol
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180944
Núm. CAS: 59340-27-1
UN: 3261
ADR: 8,III