Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate
OR8159-1G OR8159-25G OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8159-1G APOSOR8159-25G APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1600 g/mol
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093531
Núm. CAS: 57113-91-4