Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8176-25G OR8176-5G
APOSOR8176-25GEA 36.4 EUR
APOSOR8176-25G APOSOR8176-5G
Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico
Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Pto. de fusión: 199…206 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00272137
Núm. CAS: 6319-40-0