4-Bromo-3-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoato de metilo
4-Bromo-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Pto. de fusión: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00553089
Núm. CAS: 2363-16-8