1-Bromo-6-phenylhexane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Bromohex-1-yl)benzene
OR8181-1G OR8181-5G
APOSOR8181-1GEA 30.6 EUR
APOSOR8181-1G APOSOR8181-5G
1-Bromo-6-phenylhexane 98%
1-Bromo-6-phenylhexane
Formula: C₆H₅(CH₂)₆Br
MW: 241.18 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C/0.075mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236022
Núm. CAS: 27976-27-8