4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8182-100G OR8182-25G OR8182-5G
APOSOR8182-100GEA 691 EUR
APOSOR8182-100G APOSOR8182-25G APOSOR8182-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formula: C₈H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171470
Núm. CAS: 6523-49-5