(5-Bromopentil)benceno 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8183-25G OR8183-5G
APOSOR8183-25GEA 0 EUR
APOSOR8183-25G APOSOR8183-5G
(5-Bromopentil)benceno 95+%
(5-Bromopentil)benceno
Formula: C₁₁H₁₅Br
Pto. Ebullición: 148 °C/18mmHg
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075177
Núm. CAS: 14469-83-1