5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Morpholin-4-yl-5-nitrobenzoic acid, 2-Morpholino-5-nitrobenzoic acid
OR8190-10G
OR8190-1G
OR8190-5G
APOSOR8190-10GEA
419
EUR
APOSOR8190-10G
APOSOR8190-1G
APOSOR8190-5G
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(morpholin-4-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₅ Pto. de fusión: 167…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00207115 Núm. CAS: 4036-83-3 |