5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8191-1G OR8191-250MG
APOSOR8191-1GEA 87 EUR
APOSOR8191-1G APOSOR8191-250MG
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
5-Nitro-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₅
Pto. de fusión: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052231
Núm. CAS: 175136-71-7