3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8210-1G OR8210-5G
APOSOR8210-1GEA 141 EUR
APOSOR8210-1G APOSOR8210-5G
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067950
Núm. CAS: 175201-90-8