Fenilacetileno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Fenilacetileno
Fenilacetileno
Formula: C₈H₆
Pto. Ebullición: 142…144 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008570
Núm. CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III