2-Iodo-4-nitrotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 125 EUR
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotolueno
2-Iodo-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆INO₂
Pto. Ebullición: 165 °C
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024329
Núm. CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3