1,3-Dimetoxi-4-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
OR8223-1G OR8223-25G OR8223-5G
APOSOR8223-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8223-1G APOSOR8223-25G APOSOR8223-5G
1,3-Dimetoxi-4-iodobenceno
1,3-Dimetoxi-4-iodobenceno
Formula: C₈H₉IO₂
Pto. Ebullición: 135 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 37…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059268
Núm. CAS: 20469-63-0