3-Clorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8225-100G
OR8225-25G
OR8225-500G
APOSOR8225-100GEA
0
EUR
APOSOR8225-100G
APOSOR8225-25G
APOSOR8225-500G
3-Clorofenol
3-Clorofenol
Formula:
C₆H₅ClO Pto. Ebullición: 214 °C Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 1,245 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002256 Núm. CAS: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III |