3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 0 EUR
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III