2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8227-1G OR8227-500MG
APOSOR8227-1GEA 46.4 EUR
APOSOR8227-1G APOSOR8227-500MG
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665911
Núm. CAS: 263276-44-4