4-Nitrosophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8238-25G OR8238-50G OR8238-100G
APOSOR8238-25GEA 509 EUR
APOSOR8238-25G APOSOR8238-50G APOSOR8238-100G
4-Nitrosophenol 98%
4-Nitrosophenol
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002329
Núm. CAS: 104-91-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II