2-Nitroresorcinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8239-100G OR8239-25G
APOSOR8239-100GEA 157 EUR
APOSOR8239-100G APOSOR8239-25G
2-Nitroresorcinol
2-Nitroresorcinol
Formula: C₆H₅NO₄
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007124
Núm. CAS: 601-89-8