1-Nitroso-2-naftol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 94.5 EUR
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-Nitroso-2-naftol 99%
1-Nitroso-2-naftol
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003884
Núm. CAS: 131-91-9