Bromuro de 4-nitrofenetilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 14.7 EUR
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
Bromuro de 4-nitrofenetilo
Bromuro de 4-nitrofenetilo
Formula: C₈H₈BrNO₂
Pto. Ebullición: 116 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007386
Núm. CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7