3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8251-1G OR8251-5G
APOSOR8251-1GEA 132 EUR
APOSOR8251-1G APOSOR8251-5G
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide 98%
3-Bromo-5-nitro-N-propylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258764
Núm. CAS: 929000-38-4