8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
OR8255-100G
APOSOR8255-100GEA 148 EUR
APOSOR8255-100G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006739
Núm. CAS: 1127-45-3