5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-2-methylquinolin-8-ol
OR8257-1G OR8257-25G OR8257-5G
APOSOR8257-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8257-1G APOSOR8257-25G APOSOR8257-5G
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol
Formula: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228,0747 g/mol
Pto. de fusión: 108…112 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023984
Núm. CAS: 72-80-0
EINECS: 200-789-3