Ácido 5-metoxiantranilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8266-100G OR8266-25G OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA 275 EUR
APOSOR8266-100G APOSOR8266-25G APOSOR8266-5G
Ácido 5-metoxiantranilico
Ácido 5-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016509
Núm. CAS: 6705-03-9