4,5-Dichloronicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8270-1G OR8270-50MG OR8270-250MG OR8270-500MG OR8270-2.5G
APOSOR8270-1GEA 510 EUR
APOSOR8270-1G APOSOR8270-50MG APOSOR8270-250MG APOSOR8270-500MG APOSOR8270-2.5G
4,5-Dichloronicotinic acid
4,5-Dichloronicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861987
Núm. CAS: 473837-10-4