2',3'-Dicloroacetofenona 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
OR8271-25G OR8271-5G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 94.4 EUR
APOSOR8271-25G APOSOR8271-5G APOSOR8271-100G
2',3'-Dicloroacetofenona 95+%
2',3'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 106…108 °C/2,0mmHg
Densidad: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052988
Núm. CAS: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3