4-Chloro-7-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 29 EUR
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,6300 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659036
Núm. CAS: 68500-37-8