Ácido 4-metil-2-tiofenborónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
OR8282-25G
OR8282-5G
OR8282-100MG
OR8282-10G
APOSOR8282-25GEA
590
EUR
APOSOR8282-25G
APOSOR8282-5G
APOSOR8282-100MG
APOSOR8282-10G
Ácido 4-metil-2-tiofenborónico 97%
Ácido 4-metil-2-tiofenborónico
Formula:
C₅H₇BO₂S MW: 141,99 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01319040 Núm. CAS: 162607-15-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)