trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 30.6 EUR
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
MW: 217,05 g/mol
Pto. de fusión: 233…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004373
Núm. CAS: 20595-45-3