4,6-Dicloro-5-metilpirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 231 EUR
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dicloro-5-metilpirimidina
4,6-Dicloro-5-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646112
Núm. CAS: 4316-97-6
UN: 3261
ADR: 8,II