5-Metilpirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8286-1G OR8286-5G
APOSOR8286-1GEA 27.7 EUR
APOSOR8286-1G APOSOR8286-5G
5-Metilpirimidina
5-Metilpirimidina
Formula: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Pto. Ebullición: 152…154 °C
Pto. de fusión: 33…37 °C
Pto. de inflamación: 51,67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047386
Núm. CAS: 2036-41-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III