4-Aminopirimidina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8287-25G OR8287-5G OR8287-1G
APOSOR8287-25GEA 183 EUR
APOSOR8287-25G APOSOR8287-5G APOSOR8287-1G
4-Aminopirimidina 97+%
4-Aminopirimidina
Formula: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Pto. de fusión: 147…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006112
Núm. CAS: 591-54-8