4-Amino-6-cloropirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-cloropirimidina 97%
4-Amino-6-cloropirimidina
Formula: C₄H₄ClN₃
Pto. de fusión: 214…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053576
Núm. CAS: 5305-59-9