3-Benciloxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8289-1G OR8289-25G
APOSOR8289-1GEA 17.6 EUR
APOSOR8289-1G APOSOR8289-25G
3-Benciloxianilina 98%
3-Benciloxianilina
Formula: C₁₃H₁₃NO
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007784
Núm. CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6